Få mere at vide
Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050454
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050454 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050454 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0034.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 31055-19-3
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H9 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Allopurinol Imp. E (EP), Allopurinol USP Related Compound E, Allopurinol USP RC E, Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Related Compound E, Allopurinol Impurity E
InChI formel InChI=1S/C7H9N3O3/c1-2-13-7(12)5-3-9-10-6(5)8-4-11/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
SMIL CCOC(=O)c1cn[nH]c1NC=O
IUPAC navn ethyl 5-formamido-1H-pyrazole-4-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 183.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 183.0644 g/mol