Få mere at vide
Ethyl 5-fluorindol-2-carboxylat, 98 %
Artikelnummer. 11388885
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388885 5 g 5g
11378885 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388885 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14010.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 348-36-7 | C11H10FNO2 | 207,20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 348-36-7
Molekylær formel C11H10FNO2
Molekylvægt (g/mol) 207.20
MDL nummer MFCD00152076
InChI nøgle VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate, 5-fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro-, ethyl ester, 5-fluoro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-fluoro-indole-2-carboxylate, pubchem7276, maybridge1_006190, acmc-1aex1, ksc573a9h
PubChem CID 2727899
IUPAC navn ethyl-5-fluor-lH-indol-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=CC(F)=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate
Smeltepunkt 147 °C til 152 °C
Mængde 5 g
Beilstein 170254
Formel vægt 207.21
Procent renhed 98%