Få mere at vide
Ethyl-5-(chlorsulfonyl)-3-furoat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10285504
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10285504 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10041194 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285504 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC73303DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 256373-91-8
Molekylær formel C7H7ClO5S
Molekylvægt (g/mol) 238.638
MDL nummer MFCD11109333
InChI nøgle LEKOVVUPHAKDKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chlorosulfonyl furan-3-carboxylate, ethyl 5-chlorosulfonyl-3-furoate, 3-furancarboxylic acid,5-chlorosulfonyl-, ethyl ester, 5-chlorosulfonyl-furan-3-carboxylic acid ethyl ester, 2-chlorosulfonyl furan-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-furancarboxylic acid, 5-chlorosulfonyl-, ethyl ester
PubChem CID 10130959
IUPAC navn ethyl-5-chlorsulfonylfuran-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=COC(=C1)S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-(chlorosulfonyl)-3-furoate
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 238.65
Procent renhed 95%