Få mere at vide
Ethyl-5-(chlormethyl)-3-isoxazolcarboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10623265
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10623265 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10226193 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10623265 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB01278DA
Kemiske identifikatorer
CAS 3209-40-3
Molekylær formel C7H8ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 189.60
MDL nummer MFCD08445409
InChI nøgle RNURPQMTRDHCNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chloromethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-chloromethyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-chloromethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-chloromethylisoxazole-3-carboxylate, 5-chloromethyl-isoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ehyl 5-chloromethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-chloromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 14674306
IUPAC navn ethyl-5-(chlormethyl)-1,2-oxazol-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NOC(CCl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-(chloromethyl)-3-isoxazolecarboxylate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 189.6
Procent renhed 97%