Få mere at vide
Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylat, 95%
Artikelnummer. 10586831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10586831 1 g Glasflaske 1g
10461972 5 g Glasflaske 5g
10259323 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10586831 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 349730010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 2528-00-9 | C8H9ClO3 | 188,61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2528-00-9
Molekylær formel C8H9ClO3
Molekylvægt (g/mol) 188.61
MDL nummer MFCD00173837
InChI nøgle JBACYJRMCXLIQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chloromethyl-2-furoate, ethyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, ethyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-2-furancarboxylic acid ethyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, ethyl ester, buttpark 9650-29, acmc-1cej4, ethyl 2-chloromethyl-5-furoate
PubChem CID 263166
IUPAC navn ethyl-5-(chlormethyl)furan-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Farve Gul
Tæthed 1.2250g/mL
Kogepunkt 115,0 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5100 til 1,5130
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 1.225
Formel vægt 188.61
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.