Få mere at vide
Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate, 95%
Artikelnummer. 10461972 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 10461972
Brand: Thermo Scientific Acros 349730050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2528-00-9 | C8H9ClO3 | 188.61 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2528-00-9
Molekylær formel C8H9ClO3
Molekylvægt (g/mol) 188.61
MDL nummer MFCD00173837
InChI nøgle JBACYJRMCXLIQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chloromethyl-2-furoate, ethyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, ethyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-2-furancarboxylic acid ethyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, ethyl ester, buttpark 9650-29, acmc-1cej4, ethyl 2-chloromethyl-5-furoate
PubChem CID 263166
IUPAC navn ethyl-5-(chlormethyl)furan-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Farve Gul
Tæthed 1.2250g/mL
Kogepunkt 115.0°C
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5100 to 1.5130
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.225
Formel vægt 188.61
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.