Få mere at vide
Ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11398496
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398496 5 g 5g
11388496 1 g 1g
11308506 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398496 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17554.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4792-67-0
Molekylær formel C11H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 223.656
MDL nummer MFCD00005610
InChI nøgle LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate, 5-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-chloro-, ethyl ester, ethyl-5-chloroindole-2-carboxylate, 5-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem7173, 5-chloroindole-2-carboxylicacidethylester, acmc-1aoif, 5-chloro-2-indolecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 78518
IUPAC navn ethyl 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate
Smeltepunkt 166°C to 169°C
Mængde 5 g
Beilstein 170255
Formel vægt 223.66
Procent renhed 98%