Få mere at vide
Ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate |
| Smeltepunkt | 166°C to 169°C |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 170255 |
| Formel vægt | 223.66 |
| Procent renhed | 98% |