Få mere at vide
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate |
| Navn note | 97% |
| Smeltepunkt | 166°C to 171°C |
| Farve | Brown or Tan to Yellow |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Glass bottle |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 223.66 |
| Procent renhed | 97% |
| Vis mere |