Få mere at vide
Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10216020 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10g
5g
Artikelnummer. 10216020
Brand: Thermo Scientific Acros 160290050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 4792-67-0
Molekylær formel C11H10ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 223.66
MDL nummer MFCD00005610
InChI nøgle LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate, 5-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-chloro-, ethyl ester, ethyl-5-chloroindole-2-carboxylate, 5-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem7173, 5-chloroindole-2-carboxylicacidethylester, acmc-1aoif, 5-chloro-2-indolecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 78518
IUPAC navn ethyl 5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
Navn note 97%
Smeltepunkt 166°C to 171°C
Farve Brown or Tan to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Mængde 5 g
Formel vægt 223.66
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystals or Powder