Få mere at vide
Ethyl 5-bromovalerat, 99%
Artikelnummer. 10347760 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10347760 25 mL Glasflaske 25ml
10061680 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10347760 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156540250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
CAS: 14660-52-7 | C7H13BrO2 | 209,08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14660-52-7
Molekylær formel C7H13BrO2
Molekylvægt (g/mol) 209.08
MDL nummer MFCD00000266
InChI nøgle AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-bromovalerate, 5-bromopentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromovaleric acid ethyl ester, ethyl omega-bromovalerate, ethyl5-bromovalerate, ethyl-5-bromovalerate, pubchem3955, ethyl-5-bromo-valerate, ethyl-5-bromopentanoate
PubChem CID 84580
IUPAC navn ethyl-5-brompentanoat
SMIL CCOC(=O)CCCCBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-bromovalerate
Navn note 99%
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.3200g/mL
Kogepunkt 104 °C til 109 °C (12,0 mmHg)
Flammepunkt 103 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Br(CH2)4CO2C2H5
Brydningsindeks 1,4570 til 1,46
Mængde 25 mL
Beilstein 02, II, 269
Specifik vægtfylde 1.32
Formel vægt 209.08
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 5-bromovalerate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.