Få mere at vide
Ethyl 5-bromothiophen-2-carboxylat, 99%
Beskrivelse
Ethyl 5-bromthiophen-2-carboxylat bruges som mellemprodukt i organiske synteser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-bromthiophen-2-carboxylat bruges som mellemprodukt i organiske synteser
Opløselighed
Bemærkninger
Lidt opløseligt i vand Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate |
| Kogepunkt | 94 °C til 96 °C (4 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand |
| Formel vægt | 235.1 |
| Procent renhed | 99% |