Få mere at vide
Ethyl 5-bromothiophen-2-carboxylat, 99%
Artikelnummer. 11486076
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11486076 1 g 1g
11496076 5 g 5g
11406086 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11486076 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22355.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Add to basket
CAS: 5751-83-7 | C7H7BrO2S | 235,095 g/mol
Ethyl 5-bromthiophen-2-carboxylat bruges som mellemprodukt i organiske synteser
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse Ethyl 5
-bromthiophen-2-carboxylat bruges som mellemprodukt i organiske synteser
Opløselighed
Bemærkninger
Lidt opløseligt i vand Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5751-83-7
Molekylær formel C7H7BrO2S
Molekylvægt (g/mol) 235.095
MDL nummer MFCD02683089
InChI nøgle PZNHMXAOMDQLLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromothiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-bromo-2-thiophenecarboxylate, ethyl5-bromothiophene-2-carboxylate, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-bromo-, ethyl ester, pubchem16118, acmc-209zz5, ksc494s9b, 2-bromo-5-ethoxycarbonylthiophene, ethyl 5-bromothiophene-2carboxylate
PubChem CID 605723
IUPAC navn ethyl-5-bromthiophen-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC=C(S1)Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate
Kogepunkt 94°C to 96°C (4 mmHg)
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water
Formel vægt 235.1
Procent renhed 99%