Få mere at vide
Ethyl 5-brompyrimidin-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15417828
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15417828 1 g 1g
15427828 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15417828 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61304.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1197193-30-8 | Molekylformel: C7H7BrN2O2 | Molekylvægt: 231,049 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1197193-30-8
Molekylær formel C7H7BrN2O2
Molekylvægt (g/mol) 231.049
MDL nummer MFCD12964050
InChI nøgle CZQFHUXIWZYQGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxyate, ethyl-5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-bromo-2-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-bromopyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 52987579
IUPAC navn ethyl-5-brompyrimidin-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NC=C(C=N1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 231.05
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk