Få mere at vide
Ethyl 5-bromonicotinate, 98%
Artikelnummer. 11465686
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465686 5 g 5g
11455686 1 g 1g
11475686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465686 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20788.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20986-40-7 | C8H8BrNO2 | 230.061 g/mol
Ethyl-5-bromonicotinat anvendes som et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af 5-bromonicotinsyrehydrazid via reaktion med et hydrazinhydrat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ethyl 5-bromonicotinat anvendes
som et nøgleudgangsmateriale til fremstilling af 5-bromonicotinsyrehydrazid via reaktion med et hydrazinhydrat.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20986-40-7
Molekylær formel C8H8BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 230.061
MDL nummer MFCD00040366
InChI nøgle PCPIANOJERKFJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-bromonicotinate, 5-bromonicotinic acid ethyl ester, ethyl 5-bromo-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl5-bromonicotinate, 5-bromo nicotinic acid ethyl ester, 5-bromo-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 3-bromo-5-pyridinecarboxylate, 3-bromo-5-pyridine-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 140785
IUPAC navn ethyl-5-brompyridin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC(=CN=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-bromonicotinate
Smeltepunkt 39°C to 42°C
Kogepunkt 86°C to 92°C (0.5 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 131473
Formel vægt 230.07
Procent renhed 98%