Få mere at vide
Ethyl(5-brombenzofuran)-2-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10412453
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10412453 250 mg 250mg
10188082 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10412453 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC31223CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 84102-69-2
Molekylær formel C11H9BrO3
Molekylvægt (g/mol) 269.094
InChI nøgle XLJWAHXKBCDQNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 735184
IUPAC navn ethyl-5-brom-1-benzofuran-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (5-bromobenzofuran)-2-carboxylate
Analyseprocentområde 95%
Mængde 250 mg
Synonym ethyl 5-bromobenzofuran-2-carboxylate, buttpark 34\07-75, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylbromobenzofurancarboxylate, ethyl5-bromobenzofuran-2-carboxylate, ethyl 5-bromo-2-benzofurancarboxylate, ethyl 5-bromo-benzofuran-2-carboxylate, 5-bromo-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran
Formel vægt 269.09
Procent renhed 95%