Få mere at vide
Ethyl (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mikromol™
Artikelnummer. 30051009
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051009 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051009 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0882.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
CAS 31430-19-0
Analyt- eller komponentnavne Ethyl (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H15 N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethyl (5-Benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Mebendazole Imp. E (EP), Mebendazole Related Compound E, Mebendazole Impurity E
InChI formel InChI=1S/C17H15N3O3/c1-2-23-17(22)20-16-18-13-9-8-12(10-14(13)19-16)15(21)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,2H2,1H3,(H2,18,19,20,22)
SMIL CCOC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccccc3
IUPAC navn ethyl N-(5-benzoyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Molekylvægt (g/mol) 309.32
Mængde 25 mg
Formel vægt 309.1113 g/mol