Få mere at vide
Ethyl 5-aminovalerat hydrochlorid, 96%
Beskrivelse
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 5-aminovalerate hydrochloride |
| Lineær formel | H2N(CH2)4CO2CH2CH3·HCl |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 181.66 |
| Procent renhed | 96% |