Få mere at vide
Ethyl 5-aminovalerate hydrochloride, 96%
Artikelnummer. 15408147
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15408147 250 mg 250mg
15498137 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15408147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51682.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29840-57-1 | C7H16ClNO2 | 181.66 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som
mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29840-57-1
Molekylær formel C7H16ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 181.66
MDL nummer MFCD12546205
InChI nøgle JELXJZASXLHKDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-aminovalerate hydrochloride, ethyl 5-aminopentanoate hydrochloride, ethyl 5-aminovalerate hcl, 5-aminovaleric acid ethyl ester hydrochloride, pentanoic acid, 5-amino-, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 5-aminopentanoate hcl, ethyl5-aminovaleratehydrochloride, ethyl 5-azanylpentanoate hydrochloride, 5-amino-valeric acid ethyl ester hydrochloride, 5-aminopentanoic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 16094861
IUPAC navn ethyl-5-aminopentanoat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)CCCCN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-aminovalerate hydrochloride
Lineær formel H2N(CH2)4CO2CH2CH3·HCl
Mængde 250 mg
Formel vægt 181.66
Procent renhed 96%