Få mere at vide
Ethyl 5-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10119749 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10119749 1 g 1g
10302260 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10119749 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437970010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 174775-48-5
Molekylær formel C11H11NO3
Molekylvægt (g/mol) 205.21
MDL nummer MFCD08275091
InChI nøgle YFFLLDHEEWSHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-aminobenzofuran-2-carboxylate, 2-benzofurancarboxylic acid, 5-amino-, ethyl ester, ethyl 5-aminobenzo b furan-2-carboxylate, 5-amino-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran, 5-aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-amino-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-aminobenzo d furan-2-carboxylate, pubchem23808, ethylaminobenzofurancarboxylate, ksc494o5f
PubChem CID 9837138
IUPAC navn ethyl 5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=CC2=CC(N)=CC=C2O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-aminobenzo[b]furan-2-carboxylate
Smeltepunkt 56°C to 64°C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 205.22
Procent renhed 97%
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ethyl 5-aminobenzo¢b!furan-2-carboxylate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.