Få mere at vide
Ethyl-5-amino-3-methylisothiazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10295794
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10295794 250 mg 250mg
10765213 1 g 1g
10536134 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10295794 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM04205CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 34859-65-9
Molekylær formel C7H10N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 186.229
InChI nøgle ZDGBWOZFPKNORL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2820511
IUPAC navn ethyl-5-amino-3-methyl-1,2-thiazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(SN=C1C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Synonym ethyl 5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, ethyl5-amino-3-methylisothiazole-4-carboxylate, ethyl 5-amino-3-methyl-isothiazole 4-carboxylate, maybridge1_004847, 5-amino-3-methyl-isothiazole-4-carboxylate ethyl ester, 5-amino-4-ethoxycarbonyl-3-methylisothiazole, 4-isothiazolecarboxylic acid, 5-amino-3-methyl-, ethyl ester, 4-isothiazolecarboxylicacid, 5-amino-3-methyl-, ethyl ester
Formel vægt 186.23
Procent renhed 97%