Få mere at vide
Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat, 97+%
Artikelnummer. 11342029
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11342029 25 g 25g
11322029 1 g 1g
11332029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342029 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26079.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 23286-70-6 | C7H11N3O2 | 169,184 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23286-70-6
Molekylær formel C7H11N3O2
Molekylvægt (g/mol) 169.184
MDL nummer MFCD01210846
InChI nøgle WOCMIZZYXHVSPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-3-methylpyrazole-4-carboxylate, ethyl 3-amino-5-methyl-2h-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1co96, 5-amino-3-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacidethylester, ethyl 3-amino-5-methylpyrazole-4-carboxylate, 3-amino-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 3-methyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, pyrazole-4-carboxylic acid, 3-amino-5-methyl-, ethyl ester
PubChem CID 683559
IUPAC navn ethyl-3-amino-5-methyl-lH-pyrazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(NN=C1N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-amino-3-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Smeltepunkt 108 °C
Mængde 25 g
Formel vægt 169.18
Procent renhed 98%