Få mere at vide
Ethyl 5-Amino-1H-pyrazol-4-carboxylat, Mikromol™
Artikelnummer. 30052677
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052677 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052677 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0034.050025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ethyl 5-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
CAS 6994-25-8
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C6 H9 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Allopurinol Imp. D (EP), Allopurinol USP Related Compound D, Allopurinol USP RC D, Ethyl 5-Amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Related Compound D, Allopurinol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C6H9N3O2/c1-2-11-6(10)4-3-8-9-5(4)7/h3H,2H2,1H3,(H3,7,8,9)
SMIL CCOC(=O)c1cn[nH]c1N
IUPAC navn ethyl 5-amino-1H-pyrazol-4-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 155.15
Mængde 25 mg
Formel vægt 155,0695 g/mol