Få mere at vide
Ethyl-5-amino-1-methylpyrazol-4-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10289562
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
100 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10289562 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10299562 50 g Ravfarvet glasflaske 50g
11376865 100 g Ravfarvet glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10289562 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. EN00291EA
Kemiske identifikatorer
CAS 31037-02-2
Molekylær formel C7H11N3O2
Molekylvægt (g/mol) 169.18
MDL nummer MFCD00051652
InChI nøgle MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 5-amino-1-methyl-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1agpk, maybridge1_003833, ethyl-5-amino-1-methyl-1h-pyrazol-4-carboxylat
PubChem CID 271299
SMIL CCOC(=O)C1=C(N)N(C)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
IUPAC navn ethyl-5-amino-1-methyl-lH-pyrazol-4-carboxylat
Formel vægt 169.18
Procent renhed 97%