Få mere at vide
Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat, 98%
Artikelnummer. 11494543
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494543 25 g 25g
11484543 5 g 5g
11404553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494543 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11534.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 31037-02-2 | C7H11N3O2 | 169,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31037-02-2
Molekylær formel C7H11N3O2
Molekylvægt (g/mol) 169.18
MDL nummer MFCD00051652
InChI nøgle MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 5-amino-1-methyl-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1agpk, maybridge1_003833, ethyl-5-amino-1-methyl-1h-pyrazol-4-carboxylat
PubChem CID 271299
IUPAC navn ethyl-5-amino-1-methylpyrazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N)N(C)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Smeltepunkt 97 °C til 102 °C
Mængde 25 g
Beilstein 131200
Formel vægt 169.18
Procent renhed 98%