Få mere at vide
Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazol-4-carboxylat, 98%
Artikelnummer. 11404553
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404553 100 g 100g
11484543 5 g 5g
11494543 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404553 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11534.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 31037-02-2 | C7H11N3O2 | 169,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31037-02-2
Molekylær formel C7H11N3O2
Molekylvægt (g/mol) 169.18
MDL nummer MFCD00051652
InChI nøgle MEUSJJFWVKBUFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylate, 5-amino-1-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylate, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 5-amino-1-methylpyrazole-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-amino-1-methyl-4-pyrazolecarboxylate, ethyl 5-amino-1-methyl-pyrazole-4-carboxylate, acmc-1agpk, maybridge1_003833, ethyl-5-amino-1-methyl-1h-pyrazol-4-carboxylat
PubChem CID 271299
IUPAC navn ethyl 5-amino-1-methylpyrazol-4-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N)N(C)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-amino-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Smeltepunkt 97 °C til 102 °C
Mængde 100 g
Beilstein 131200
Formel vægt 169.18
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.