Få mere at vide
Ethyl 5-amino-1-benzofuran-2-carboxylat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 5-amino-1-benzofuran-2-carboxylate |
| CAS | 174775-48-5 |
| Molekylær formel | C11H11NO3 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 5-Aminobenzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5-aminobenzofuran-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11NO3/c1-2-14-11(13)10-6-7-5-8(12)3-4-9(7)15-10/h3-6H,2,12H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1oc2ccc(N)cc2c1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 205.21 |
| Formel vægt | 205.0739 |