missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 5,6-Dimethylnicotinate, TRC

Artikelnummer. 30384464
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384464 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30384464 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE916760250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 5,6-Dimethylnicotinate
CAS 77629-53-9
Molekylær formel C10 H13 N O2
Mængde 250 mg
Synonym 3-Pyridinecarboxylic acid, 5,6-dimethyl-, ethyl ester, 5,6-Dimethyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 5,6-Dimethylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 5,6-dimethylnicotinate
InChI formel InChI=1S/C10H13NO2/c1-4-13-10(12)9-5-7(2)8(3)11-6-9/h5-6H,4H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)c1cnc(C)c(C)c1
IUPAC navn ethyl 5,6-dimethylpyridine-3-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 179.22
Formel vægt 179.0946
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.