missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 5,6-Dimethylnicotinate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 5,6-Dimethylnicotinate |
| CAS | 77629-53-9 |
| Molekylær formel | C10 H13 N O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-Pyridinecarboxylic acid, 5,6-dimethyl-, ethyl ester, 5,6-Dimethyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, 5,6-Dimethylpyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 5,6-dimethyl-3-pyridinecarboxylate, Ethyl 5,6-dimethylnicotinate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13NO2/c1-4-13-10(12)9-5-7(2)8(3)11-6-9/h5-6H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1cnc(C)c(C)c1 |
| IUPAC navn | ethyl 5,6-dimethylpyridine-3-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.22 |
| Formel vægt | 179.0946 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?