Få mere at vide
Ethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-2-carboxylat-dihydrochlorid 0,5 hydrat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10532754
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10532754 250 mg 250mg
10216613 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10532754 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC53973CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 623564-18-1
Molekylær formel C9H15Cl2N3O2
Molekylvægt (g/mol) 268.14
MDL nummer MFCD17015229
InChI nøgle UVYMXIAFTVXRIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 5h,6h,7h,8h-imidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride, ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate-hydrogen chloride 1/2, ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo 1,2-a pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate
PubChem CID 24229538
IUPAC navn ethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-2-carboxylat;dihydrochlorid
SMIL Cl.Cl.CCOC(=O)C1=CN2CCNCC2=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 277.15
Procent renhed 97%