Få mere at vide
Ethyl-5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazin-2-carboxylat-dihydrochlorid 0,5 hydrat, 97%, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate dihydrochloride 0.5 hydrate |
| CAS min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 277.15 |
| Procent renhed | 97% |