Få mere at vide
Ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10767783
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10767783 1 g 1g
10149282 10 g 10g
10245284 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10767783 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00361DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 13395-36-3
Molekylær formel C10H16O4
Molekylvægt (g/mol) 200.234
InChI nøgle NIMKIMUBJFWPTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl trimethylacetopyruvate, hexanoic acid, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-, ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoic acid ethyl ester, 5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoic acid ethyl ester, ethyl pivaloylpyruvate, pivaloylpyruvic acid ethyl ester, 3-pivaloylpyruvic acid ethyl ester, ethyl5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoate, trimethylacetopyruvic acid ethyl ester, ethyl 5,5-dimethyl-2,4-dioxo-hexanoate
PubChem CID 83403
IUPAC navn ethyl-5,5-dimethyl-2,4-dioxohexanoat
SMIL CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5, 5-dimethyl-2, 4-dioxohexanoate
Analyseprocentområde 97%
Mængde 1 g
Formel vægt 200.23
Procent renhed 97%