Få mere at vide
Ethyl 5-(5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)pentanoate, Mikromol™
Artikelnummer. 18050900
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
18050900 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18050900 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0154.540025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 5-(5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)pentanoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-(5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)pentanoate
CAS 3543-77-9
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 5-(5-Amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)pentanoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H21 N3 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 1H-Benzimidazole-2-pentanoic acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, 2-Benzimidazolevaleric acid, 5-amino-1-methyl-, ethyl ester, Ethyl 5-(5-amino-1-methyl-benzimidazol-2-yl)pentanoate
InChI formel InChI=1S/C15H21N3O2/c1-3-20-15(19)7-5-4-6-14-17-12-10-11(16)8-9-13(12)18(14)2/h8-10H,3-7,16H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CCCCc1nc2cc(N)ccc2n1C
IUPAC navn ethyl 5-(5-amino-1-methylbenzimidazol-2-yl)pentanoate
Molekylvægt (g/mol) 275.16
Mængde 25 mg
Formel vægt 275.346 g/mol