Få mere at vide
Ethyl-5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-3-carboxylat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10102854
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10102854 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10102854 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC46923DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Specifications
Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 104296-35-7
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C11H12N2O3
MDL nummer MFCD08271949
Mængde 1 g
Synonym ethyl 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl-5-2-furyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-20m73c, ethyl 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carboxylate, 1-methyl-5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid,5-2-furanyl-1-methyl-,ethyl ester
InChI nøgle QEOVLTVAGMDVLQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=NN(C(=C1)C2=CC=CO2)C
IUPAC navn ethyl-5-(furan-2-yl)-1-methylpyrazol-3-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 220.228
PubChem CID 7537640
Formel vægt 220.23
Procent renhed 97%