missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 5-(1-Methyl-5-nitro-benzimidazol-2-yl)pentanoate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 5-(1-Methyl-5-nitro-benzimidazol-2-yl)pentanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 5-(1-Methyl-5-nitro-benzimidazol-2-yl)pentanoate |
| CAS | 3543-76-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 5-(1-Methyl-5-nitro-benzimidazol-2-yl)pentanoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H19 N3 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Benzimidazole-2-pentanoic acid, 1-methyl-5-nitro-, ethyl ester, 2-Benzimidazolevaleric acid, 1-methyl-5-nitro-, ethyl ester (7CI,8CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3O4/c1-3-22-15(19)7-5-4-6-14-16-12-10-11(18(20)21)8-9-13(12)17(14)2/h8-10H,3-7H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CCCCc1nc2cc(ccc2n1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | ethyl 5-(1-methyl-5-nitrobenzimidazol-2-yl)pentanoate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?