missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 5-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)-2-oxopentanoate, TRC

Artikelnummer. 30375069
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375069 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375069 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE91739525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 5-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)-2-oxopentanoate
CAS 2384261-00-9
Molekylær formel C15H15NO5
Mængde 25 mg
Synonym Ethyl 1,3-dihydro-α,1,3-trioxo-2H-isoindole-2-pentanoate
InChI formel InChI=1S/C15H15NO5/c1-2-21-15(20)12(17)8-5-9-16-13(18)10-6-3-4-7-11(10)14(16)19/h3-4,6-7H,2,5,8-9H2,1H3
SMIL O=C1N(CCCC(C(OCC)=O)=O)C(C2=CC=CC=C21)=O
IUPAC navn ethyl 5-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2-oxopentanoate
Molekylvægt (g/mol) 289.28
Formel vægt 289.1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.