missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 5-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)-2-hydroxypentanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 5-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)-2-hydroxypentanoate |
| CAS | 2385090-22-0 |
| Molekylær formel | C15H17NO5 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethyl 1,3-dihydro-α-hydroxy-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-pentanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO5/c1-2-21-15(20)12(17)8-5-9-16-13(18)10-6-3-4-7-11(10)14(16)19/h3-4,6-7,12,17H,2,5,8-9H2,1H3 |
| SMIL | O=C1N(CCCC(O)C(OCC)=O)C(C2=CC=CC=C21)=O |
| IUPAC navn | ethyl 5-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)-2-hydroxypentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 291.3 |
| Formel vægt | 291.11 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?