Få mere at vide
Ethyl-4-(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylat, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10301420
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10301420 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10301420 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00181DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
CAS 187035-81-0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C8H7F3N2O2
Mængde 1 g
Synonym ethyl 4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate, 4-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-4-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylate
InChI nøgle MXCQFZJBUCRYHU-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC(=O)C1=CN=CN=C1C(F)(F)F
IUPAC navn ethyl-4-(trifluormethyl)pyrimidin-5-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 220.151
PubChem CID 22744070
Formel vægt 220.15
Procent renhed 95%