Få mere at vide
Ethyl-[4-(thienylketo)-2,3-dichloro-phenoxy]acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl-[4-(thienylketo)-2,3-dichloro-phenoxy]acetate |
| CAS | 66883-42-9 |
| Molekylær formel | C15 H12 Cl2 O4 S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12Cl2O4S/c1-2-20-12(18)8-21-10-6-5-9(13(16)14(10)17)15(19)11-4-3-7-22-11/h3-7H,2,8H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)COc1ccc(C(=O)c2cccs2)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | ethyl 2-[2,3-dichloro-4-(thiophene-2-carbonyl)phenoxy]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 359.22 |
| Formel vægt | 357.9833 |