Få mere at vide
Ethyl 4-(tert-Butyl)benzenesulfonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-(tert-Butyl)benzenesulfonate |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O3S/c1-5-15-16(13,14)11-8-6-10(7-9-11)12(2,3)4/h6-9H,5H2,1-4H3 |
| Formel vægt | 242.0977 |