Få mere at vide
Ethyl 4-quinazolone-2-carboxylate, 98%
Artikelnummer. 11386966
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386966 1 g 1g
11396966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11386966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06709.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 29113-33-5 | C11H10N2O3 | 218.212 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29113-33-5
Molekylær formel C11H10N2O3
Molekylvægt (g/mol) 218.212
MDL nummer MFCD00051583
InChI nøgle BMCAWNQKVVTNFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-quinazolone-2-carboxylate, ethyl 4-oxo-3,4-dihydroquinazoline-2-carboxylate, ethyl 4-hydroxyquinazoline-2-carboxylate, ethyl 4-oxo-3,4-dihydro-2-quinazolinecarboxylate, ethyl 4-oxo-3h-quinazoline-2-carboxylate, 4-quinazolone-2-carboxylic acid ethyl ester, 4-hydroxy-quinazoline-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-quinazolinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo-, ethyl ester, acmc-20aic8, enamine_001988
PubChem CID 293295
IUPAC navn ethyl-4-oxo-lH-quinazolin-2-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=NC(=O)C2=CC=CC=C2N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-quinazolone-2-carboxylate
Smeltepunkt 189°C to 193°C
Mængde 1 g
Beilstein 190186
Formel vægt 218.21
Procent renhed 98%