Få mere at vide
Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30968221
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30968221 100 g -
30952412 25 g 25g
30954215 1 g -
30956343 5 g 5g
30951159 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30968221 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12953100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-Quinazolone-2-carboxylate
CAS 29113-33-5
Molekylær formel C11H10N2O3
MDL nummer MFCD00051583
Mængde 100 g
SMIL O=C(C(N1)=NC2=C(C=CC=C2)C1=O)OCC
Molekylvægt (g/mol) 218.21
Procent renhed 98%