Få mere at vide
Ethyl 4-pyridylacetate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10162964 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde Emballage unitSize
10162964 5 g Glass bottle 5g
10102924 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10162964 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 425930050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54401-85-3
MDL nummer MFCD00051830
InChI nøgle QVLJLWHOILVHJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-4-yl acetate, ethyl pyridine-4-acetate, ethyl pyridin-4-ylacetate, 4-pyridineacetic acid ethyl ester, 4-pyridineacetic acid, ethyl ester, ethyl 2-4-pyridyl acetate, 4-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-pyridineacetate, ethyl-4-pyridylacetate
PubChem CID 736321
IUPAC navn ethyl 2-pyridin-4-ylacetate
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-pyridylacetate
Smeltepunkt 17°C to 19°C
Tæthed 1.0790g/mL
Kogepunkt 127°C to 128°C (14.0 mmHg)
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H11NO2
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 1.079
Molekylvægt (g/mol) 165.19
Formel vægt 165.19
Procent renhed 97%
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.