Få mere at vide
Ethyl 4-pyridineacetate, 98%
Artikelnummer. 11428930
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428930 1 g 1g
11471928 5 g 5g
11481928 25 g 25g
11491928 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11428930 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14550.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 54401-85-3 | C9H11NO2 | 165.192 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 54401-85-3
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.192
MDL nummer MFCD00051830
InChI nøgle QVLJLWHOILVHJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-pyridylacetate, ethyl 2-pyridin-4-yl acetate, ethyl pyridine-4-acetate, ethyl pyridin-4-ylacetate, 4-pyridineacetic acid ethyl ester, 4-pyridineacetic acid, ethyl ester, ethyl 2-4-pyridyl acetate, 4-pyridylacetic acid ethyl ester, ethyl 4-pyridineacetate, ethyl-4-pyridylacetate
PubChem CID 736321
IUPAC navn ethyl-2-pyridin-4-ylacetat
SMIL CCOC(=O)CC1=CC=NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-pyridineacetate
Smeltepunkt 18°C to 20°C
Tæthed 1.08
Kogepunkt 86°C to 88°C (1 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.5
Mængde 1 g
Beilstein 123786
Formel vægt 165.19
Procent renhed 98%