Få mere at vide
Ethyl-4-piperidon-3-carboxylathydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11420083
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420083 5 g 5g
11430083 25 g 25g
11440083 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420083 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12131.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4644-61-5 | C8H14ClNO3 | 207.654 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4644-61-5
Molekylær formel C8H14ClNO3
Molekylvægt (g/mol) 207.654
MDL nummer MFCD00043267
InChI nøgle RTYXWLMQWSFXNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride, ethyl 4-oxopiperidine-3-carboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-oxo-3-piperidinecarboxylate hydrochloride, 3-carbethoxy-4-piperidone hcl, 3-ethoxycarbonyl-4-piperidone hydrochloride, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hcl, ethyl 4-piperidone-3-carboxylate, hcl, 3-piperidinecarboxylic acid, 4-oxo-, ethyl ester, hydrochloride, 4-oxo-piperidine-3-carboxylic acid ethyl ester hydrochloride
PubChem CID 107315
IUPAC navn ethyl-4-oxopiperidin-3-carboxylat;hydrochlorid
SMIL CCOC(=O)C1CNCCC1=O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-piperidone-3-carboxylate hydrochloride
Smeltepunkt ∼172°C (decomposition)
Mængde 5 g
Beilstein 3711279
Formel vægt 207.66
Procent renhed 97%