Få mere at vide
Ethyl 4-phenylpyrrol-3-carboxylat, 97%
Artikelnummer. 11491327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491327 1 g 1g
11401337 5 g 5g
11411337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24877.03
CAS: 64276-62-6 | C13H13NO2 | 215,252 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 64276-62-6
Molekylær formel C13H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 215.252
MDL nummer MFCD03931521
InChI nøgle VNZGRYAVCWGZCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-phenylpyrrole-3-carboxylate, 4-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 4-phenylpyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, acmc-20akyb, 3-carboethoxy-4-phenylpyrrole, 3-carbethoxy-4-phenylpyrrole, ethyl4-phenyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 4154165
IUPAC navn ethyl-4-phenyl-1H-pyrrol-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CNC=C1C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-phenylpyrrole-3-carboxylate
Smeltepunkt 126 °C til 128 °C
Mængde 1 g
Formel vægt 215.25
Procent renhed 97%