Få mere at vide
Ethyl 4-phenylbutanoate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-phenylbutanoate |
| CAS | 10031-93-3 |
| Molekylær formel | C12H16O2 |
| MDL nummer | MFCD00026923 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | O=C(OCC)CCCC1=CC=CC=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 192.25 |
| Procent renhed | 98% |