Få mere at vide
Ethyl 4-pentenoate, 98+%
Artikelnummer. 11458930
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11458930 1 g 1g
11499613 5 g 5g
11409623 25 g 25g
11419623 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11458930 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12422.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1968-40-7 | C7H12O2 | 128.171 g/mol
Ethyl 4-pentenoat findes i bladolie fra Prunus phaeosticta phaeosticta fra Taiwan. Det bruges også til fremstilling af 5-iodmethyl-dihydro-furan-2-on ved at reagere med iod.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 4-pentenoat findes i bladolie fra Prunus phaeosticta phaeosticta fra Taiwan. Det bruges også til fremstilling af 5-iodmethyl-dihydro-furan-2-on ved at reagere med iod.
Opløselighed
Blandbar med alkohol. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1968-40-7
Molekylær formel C7H12O2
Molekylvægt (g/mol) 128.171
MDL nummer MFCD00036562
InChI nøgle PTVSRINJXWDIKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-pentenoate, 4-pentenoic acid ethyl ester, 4-pentenoic acid, ethyl ester, ethyl pent-4-en-1-oate, unii-210um0f8jp, 4-ethoxycarbonylbut-1-ene, pent-4-enoic acid ethyl ester, ethyl allylacetate, ethyl 4-pentenate, ethylpent-4-enoate
PubChem CID 74786
IUPAC navn ethylpent-4-enoat
SMIL CCOC(=O)CCC=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-pentenoate
Tæthed 0.9
Kogepunkt 146°C
Flammepunkt 37°C (98°F)
Brydningsindeks 1.417
Mængde 1 g
FN nummer UN3272
Beilstein 1751643
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol. Immiscible with water.
Formel vægt 128.17
Procent renhed ≥98%