Få mere at vide
Ethyl 4-oxopiperidin-1-carboxylat, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 4-oxopiperidin-1-carboxylat
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-Oxopiperidine-1-carboxylate |
| CAS | 29976-53-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 4-Oxopiperidine-1-carboxylate |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C8 H13 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ethyl 4-Oxopiperidine-1-carboxylate, Loratadine Imp. H (EP), Loratadine Impurity H |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC navn | ethyl 4-oxopiperidin-1-carboxylat |
| Vis mere |