Få mere at vide
Ethyl 4-oxopiperidin-1-carboxylat, Mikromol™
Artikelnummer. 30050859
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050859 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050859 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0257.07
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-09-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ethyl 4-oxopiperidin-1-carboxylat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 4-Oxopiperidine-1-carboxylate
CAS 29976-53-2
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 4-Oxopiperidine-1-carboxylate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C8 H13 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethyl 4-Oxopiperidine-1-carboxylate, Loratadine Imp. H (EP), Loratadine Impurity H
InChI formel InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)9-5-3-7(10)4-6-9/h2-6H2,1H3
SMIL CCOC(=O)N1CCC(=O)CC1
IUPAC navn ethyl 4-oxopiperidin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 171.19
Mængde 100 mg
Formel vægt 171,0895 g/mol