Få mere at vide
Ethyl 4-Oxocyclohexanecarboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 4-Oxocyclohexanecarboxylate |
| CAS | 17159-79-4 |
| Molekylær formel | C9H14O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid Ethyl Ester, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone, 4-Carboethoxycyclohexanone, 4-Cyclohexanonecarboxylic Acid Ethyl Ester, 4-Ethoxycarbonylcyclohexanone, 4-Oxocyclohexane-1-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-ketocyclohexylcarboxylate, Ethyl Cyclohexanone 4-Carboxylate, NSC 250674 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7H,2-6H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC navn | ethyl 4-oxocyclohexane-1-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 170.21 |
| Formel vægt | 170.0943 |